Learn More
Alilmalonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317685 50 g 50 g
11307685 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02376.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40637-56-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dimethyl allylmalonate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alilmalonato de dimetilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Proteger de la humedad y el calor. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40637-56-7
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00014959
Clave InChI VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl allylmalonate, dimethyl 2-allylmalonate, propanedioic acid, 2-propenyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-prop-2-en-1-yl propanedioate, dimethyl allyl-malonate, acmc-1bnbn, dimethyl 2-allylmalonate #, 2-allyl-propanedioic acid dimethyl ester, 2-prop-2-enylpropanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 574826
Nombre IUPAC dimetil 2-prop-2-enilpropanedioato
SMILES COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl allylmalonate
Punto de fusión <-80°C
Densidad 1.074
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 50 g
Beilstein 1772822
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%