Learn More
Diclorhidrato de adipimadato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338475 10 g 10 g
11328475 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10515.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14620-72-5 | C8H18Cl2N2O2 | 245.144 g/mol
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de adipimadato de dimetilo se ha utilizado como reactivo de entrecruzamiento en el estudio de la rodopsina en la membrana otoreceptora ovina.
Solubilidad
Hidrolizar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14620-72-5
Fórmula molecular C8H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 245.144
Número MDL MFCD00012573
Clave InChI IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl adipimidate dihydrochloride, unii-who0f998gm, who0f998gm, adipimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, dimethyl adipimidate hcl, dmai, acmc-209tig, bicl300, dimethyladipimidate dihydrochloride
PubChem CID 12876176
Nombre IUPAC Hexanodiimidato de dimetilo; diclorhidrato
SMILES COC(=N)CCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.15
Porcentaje de pureza 97%