Learn More
Adipato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic acid-dimethyl ester |
| CAS | 627-93-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Adipic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Adipinic acid dimethyl ester, DBE 6, Dimethyl 1,6-hexanedioate, Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Methyl adipate, NSC 11213 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetilhexanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0892 |