Learn More
Adipato de dimetilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741461 100 g Frasco de vidrio 100 g
10143770 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181311000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-93-0
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00008469
Clave InChI UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
Nombre IUPAC dimetilhexanodioato
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl adipate
Nombre de nota 99+%
Acidez 0.01% max. (as adipic acid)
Punto de fusión 8.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 652
Índice Merck 10, 151
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl adipate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.