Learn More
Adipato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344489 50 g 50 g
11454667 250 g 250 g
11444667 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21174.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El adipato de dimetilo se utiliza en cosméticos (en emolientes y acondicionamiento de la piel). Actúa como plastificador cosmético. También se utiliza en productos agroquímicos y colorantes, así como precursor para la preparación de ingredientes farmacéuticos activos. Además, sirve como intermediario de polímeros. También se emplea como disolvente para el desbroce de pintura y resinas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes y éter. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-93-0
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00008469
Clave InChI UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
PubChem CID 12329
ChEBI CHEBI:34715
Nombre IUPAC dimetilhexanodioato
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl adipate
Punto de fusión 8°C
Densidad 1.063
Punto de ebullición 109°C to 110°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 50 g
Beilstein 1707443
Índice Merck 14,162
Información de solubilidad Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%