Learn More
Acetilsuccinato de dimetilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437106 100 g 100 g
11447106 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25423.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10420-33-4 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10420-33-4
Fórmula molecular C8H12O5
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD00008448
Clave InChI XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
PubChem CID 112039
Nombre IUPAC dimetil 2-acetilbutanodioato
SMILES COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetylsuccinate
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 129°C to 134°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 96%