Learn More
Acetilmetilfosfonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350094 5 g 5 g
11360094 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.113 g/mol
Dimethyl acetylmethylphosphonate is a Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetilmetilfosfonato de dimetilo es un reactivo que se utiliza junto con la azida tosílica en una alquinilación de aldehídos en un solo recipiente.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4202-14-6
Fórmula molecular C5H11O4P
Peso molecular (g/mol) 166.113
Número MDL MFCD00008769
Clave InChI UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetylmethylphosphonate
Densidad 1.202
Punto de ebullición 121°C to 123°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Beilstein 1766218
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.12
Porcentaje de pureza 97%