Learn More
Dimetil acetilendicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Acetylenedicarboxylate |
| CAS | 762-42-5 |
| Fórmula molecular | C6H6O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Butynedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, 2-Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Acetylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)acetylene, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)ethyne, Bis(carbomethoxy)acetylene, Bis(methoxycarbonyl)acetylene, Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Di(carbomethoxy)acetylene, Dimethyl 1,2-Acetylenedicarboxylate, Dimethyl 2-Butynedioate, Dimethyl Butyne-1,4-dioate, Dimethyl Butynedioate, Dimethyl Ethynedicarboxylate, NSC 101119, NSC 14912 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C#CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil but-2-inodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 142.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0266 |