Learn More
Dimetil acetilenodicarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10569250 100 g 100 g
10428260 5 g 5 g
10356840 25 g 25 g
11925031 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10569250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-42-5
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Clave InChI VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
Nombre IUPAC dimetil but-2-inodioato
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetylenedicarboxylate
Punto de fusión -18.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 98.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CC≡CCO2CH3
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Cantidad 100 g
Beilstein 02,803
Fieser 01,272; 02,145; 03,103; 04,168; 05,227; 06,206; 07,117; 09,176
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,ccl4,miscible with organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl acetylenedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.