Learn More
Dimetil acetilenodicarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470293 500 g 500 g
11450293 25 g 25 g
11460293 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11437.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
It acts as an inhibitor of oxidative phosphorylation. It is also used in Pharmaceutical and electronic industry. It is used in organic synthesis. It also acts as an intermediate in chemical research. It is also used in Diels-Alder Reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como un inhibidor de la fosforilación oxidativa. También se utiliza en el sector farmacéutico y electrónico. Se usa en la síntesis orgánica. También actúa como intermedio en la investigación química. Además, se emplea en la reacción de Diels-Alder.
Solubilidad
Es insoluble en agua pero soluble en etanol, éter etílico, CCL4, miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Estables en condiciones normales. Incompatible a agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-42-5
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00008456
Clave InChI VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
PubChem CID 12980
Nombre IUPAC dimetil but-2-inodioato
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetylenedicarboxylate
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.156
Punto de ebullición 95°C to 98°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Fórmula lineal CH3O2CC≡CCO2CH3
Índice de refracción 1.448
Cantidad 500 g
Número UN UN1760
Beilstein 607063
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad It is insoluble in water but soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%