Learn More
Acetona-1,3-dicarboxilato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407177 25 g 25 g
11417177 100 g 100 g
11427177 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11407177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14969.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1830-54-2
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00008462
Clave InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
PubChem CID 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 1.185
Punto de ebullición 237°C to 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.444
Cantidad 25 g
Beilstein 1366042
Nombre IUPAC 1,5-dimetil 3-oxopentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%