Learn More
5-nitroisoftalato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester |
| CAS | 13290-96-5 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O6 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil 5-nitrobenceno-1,3-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.043 |