Learn More
5-nitroisoftalato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30372255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372255 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30372255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4805535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Fórmula molecular C10 H9 N O6
Cantidad 5 g
Sinónimo Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil 5-nitrobenceno-1,3-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 239.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.043