Learn More
Dimetil 5-nitroisotalato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453304 250 g 250 g
11443304 50 g 50 g
11433304 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10610.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13290-96-5
Fórmula molecular C10H9NO6
Peso molecular (g/mol) 239.18
Número MDL MFCD00008429
Clave InChI GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 83316
Nombre IUPAC dimetil 5-nitrobenceno-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-nitroisophthalate
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2140916
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza ≥98%