Learn More
5-yodoisoftalato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 5-Iodoisophthalate |
| CAS | 51839-15-7 |
| Fórmula molecular | C10H9IO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-(Methoxycarbonyl)-5-iodobenzoic Acid Methyl Ester, Dimethyl 5-Iodoisophthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(I)=CC(C(OC)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-yodoisoftalato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.95 |