Learn More
5-hidroxiisoftalato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30373535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373535 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30373535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47361525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate
CAS 13036-02-7
Fórmula molecular C10H10O5
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
SMILES OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1
Nombre IUPAC 5-hidroxiisoftalato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 210.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.05