Learn More
Dimetil 5-hidroxiisoftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723593 10 g Frasco de vidrio 10 g
10292652 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356440100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13036-02-7
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00134367
Clave InChI DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 162°C to 165°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Sinónimo dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Nombre IUPAC dimetil 5-hidroxibenceno-1,3-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y conglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.