Learn More
5-Hidroxiisoftalato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417164 50 g 50 g
11407164 10 g 10 g
11427164 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21565.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate is a useful synthetic intermediate in the synthesis of N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodoisophthalamide (B426310); a compound related to Ioversol( I737000) which is a nonionic, low osmolality, radiographic contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hidroxiisoftalato de dimetilo es un intermediario sintético de utilidad en la síntesis de N,N’-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[(N-(2-hidroxietil)carbamoil)metoxi]-2,4,6-triyodoisoftalamida (B426310), un compuesto relacionado con ioversol (I737000), que es un agente de contraste radiográfico no iónico de baja osmolalidad.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13036-02-7
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00134367
Clave InChI DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83065
Nombre IUPAC dimetil 5-hidroxibenceno-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Punto de fusión 162°C to 164°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2650120
Sinónimo dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 98%