Learn More
5-Bromoisoftalato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410150 1 g 1 g
11420150 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50629.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromoisoftalato de dimetilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51760-21-5
Fórmula molecular C10H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 273.082
Número MDL MFCD00078709
Clave InChI QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 103954
Nombre IUPAC 5-bromobenceno-1,3-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-bromoisophthalate
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.08
Porcentaje de pureza 98%