Learn More
5-Aminoisoftalato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445636 25 g 25 g
11455636 100 g 100 g
11465636 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20761.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-27-4 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dimethyl 5-aminoisophthalate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Hexagonal assembly of double helices of luminescent calcium 5-aminoisophthalate coordination polymer leaves enough room for the formation of loosely held water pipes, which could be dehydrated at very low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-aminoisoftalato de dimetilo es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de colorantes. El ensamblaje hexagonal de las hélices dobles del polímero de coordinación de 5-aminoisoftalato de calcio luminiscente deja suficiente espacio para la formación de tuberías de agua con sujeción holgada, que podrían deshidratarse a temperaturas muy bajas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-27-4
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Número MDL MFCD00008435
Clave InChI DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66831
Nombre IUPAC 5-Aminobenceno-1,3-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-aminoisophthalate
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2116565
Sinónimo dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate
Información de solubilidad Soluble in Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 98%