Learn More
Dimetil (4S)-4-Metil-(2-oxooctil)fosfonato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl (4S)-4-Methyl-(2-oxooctyl)phosphonate-d3 |
| CAS | 1329642-51-4 |
| Fórmula molecular | C11H20D3O4P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S)-(4-Methyl-2-oxooctyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3, [(4S)-4-Methyl-2-oxooctyl]phosphonic Acid Dimethyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23O4P/c1-5-6-7-10(2)8-11(12)9-16(13,14-3)15-4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)CP(=O)(OC)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 253.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1522 |