Learn More
Dimetil (4RS)-2-[(2-aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato, Mikromol™
Descripción
Dimetil (4RS)-2-[(2-aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 140171-66-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 Cl N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amlodipine Besilate Imp. F (EP), Amlodipine Imp. F (EP), Dimethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound F, Amlodipine Besilate Impurity F, Amlodipine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Mostrar más |