Learn More
Dimetil 4-nitroftalato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11423498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423498 1 g 1 g
11433498 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17885.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-22-0
Fórmula molecular C10H9NO6
Peso molecular (g/mol) 239.18
Número MDL MFCD00017191
Clave InChI XWBDWELWBUWSNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69119
Nombre IUPAC dimetil 4-nitrobenceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-nitrophthalate
Punto de fusión 65°C to 68°C
Punto de ebullición 192°C to 195°C (25 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1886234
Sinónimo dimethyl 4-nitrophthalate, dimethyl4-nitrophthalate, 4-nitrophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-4-nitrophthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, dimethyl ester, 1,2-dimethyl 4-nitrophthalate, phthalic acid, 4-nitro-, dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 4-nitrodimethylphthalate, 5-nitroisophthyl acid dimethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza 98%