Learn More
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate, MedChemExpress
Descripción
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate is a methyl salicylate analogue.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 4-hydroxyisophthalate |
| CAS | 5985-24-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H10O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(C(OC)=O)=CC=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 210.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.18 |
| Porcentaje de pureza | 99.66% |
| Mostrar más |