Learn More
4-hidroxi-1H-pirazol-3,5-dicarboxilato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 4-Hydroxy-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 23705-85-3 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O5/c1-13-6(11)3-5(10)4(9-8-3)7(12)14-2/h10H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | COC(=O)c1n[nH]c(C(=O)OC)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-1H-pirazol-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.043 |