Learn More
4-Cloropiridina-2,6-dicarboxilato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472229 5 g 5 g
15439186 250 mg 250 miligramos
15462229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64841.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5371-70-0 | C9H8ClNO4 | 229.616 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5371-70-0
Fórmula molecular C9H8ClNO4
Peso molecular (g/mol) 229.616
Número MDL MFCD02612781
Clave InChI NFXKYKHKNUFOKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylate, methyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-chloro-, dimethyl ester, 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylic acid,dimethyl ester, methyl 4-chloro-6-methoxycarbonyl pyridine-2-carboxylate, 4-chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, pubchem20951, pych37, ksc496e3d
PubChem CID 237845
Nombre IUPAC 4-cloropiridina-2,6-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=N1)C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Punto de fusión 139°C to 144°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 197075
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido