Learn More
Dimetil-4,4'-ditiobiscinamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4,4'-Dicinnamoyldisulfide)dimethyl Ester |
| CAS | 94549-87-8 |
| Fórmula molecular | C20H18O4S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O4S2/c1-23-19(21)13-7-15-3-9-17(10-4-15)25-26-18-11-5-16(6-12-18)8-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3/b13-7+,14-8+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1ccc(SSc2ccc(\C=C\C(=O)OC)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-[4-[[4-[(E)-3-metoxi-3-oxoprop-1-enil]fenil]disulfanil]fenil]prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 386.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.0647 |