Learn More
Dimetil 4-(2-Clorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30133975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133975 2.5 g 2.50 g
30007895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4693502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43067-01-2
Fórmula molecular C17 H18 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 335.78
Sinónimo Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. G (EP)
Nombre IUPAC Dimetilo 4-(2-clorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClNO4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0924
Porcentaje de pureza >95%