Learn More
4-(2-clorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, LoGiCal
Código de producto. 30459833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459833 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459833 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0383.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 43067-01-2
Nombres de analitos o componentes dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. G (EP), Amlodipine Imp. G (EP), Amlodipine USP Related Compound C, Amlodipine USP RC C, Dimethyl 4-(2-Chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound C, Amlodipine Besilate Impurity G, Amlodipine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClNO4/c1-9-13(16(20)22-3)15(11-7-5-6-8-12(11)18)14(10(2)19-9)17(21)23-4/h5-8,15,19H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 4-(2-clorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 335.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0924 g/mol