Learn More
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, Mikromol™
Código de producto. 30462938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462938 4 x 25 mg 100 miligramos
30049936 100 mg 100 miligramos
30052518 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462938 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0139.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 91189-59-2
Nombres de analitos o componentes Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Felodipine Imp. B (EP), Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-8-12(16(21)23-3)14(10-6-5-7-11(18)15(10)19)13(9(2)20-8)17(22)24-4/h5-7,14,20H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 370.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0535 g/mol