Learn More
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, Mikromol™
Description
4-(2,3-Diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 91189-59-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Felodipine Imp. B (EP), Dimethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2NO4/c1-8-12(16(21)23-3)14(10-6-5-7-11(18)15(10)19)13(9(2)20-8)17(22)24-4/h5-7,14,20H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Show More |