Learn More
Dimetil 3-nitroftalato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306976 5 g 5 g
11316976 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06715.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13365-26-9
Fórmula molecular C10H9NO6
Peso molecular (g/mol) 239.183
Número MDL MFCD00017184
Clave InChI MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249912
Nombre IUPAC dimetil 3-nitrobenceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 3-nitrophthalate
Punto de fusión 67°C to 70°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1885570
Sinónimo dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza 98%