Learn More
Dimetil 3-metilglutaconato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 3-Methylglutaconate |
| CAS | 52313-87-8 |
| Fórmula molecular | C8H12O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-pentenedioic Acid Dimethyl Ester, 3-Methyl-glutaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-Methylglutaconate, Dimethyl beta-Methylglutaconate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=CC(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 3-metilpent-2-enodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0736 |