Learn More
3-hidroxiftalato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 3-Hydroxyphthalate |
| CAS | 36669-02-0 |
| Fórmula molecular | C10H10O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 3-Hydroxyphthalic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(O)c1C(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 210.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0528 |