Learn More
3,4-Dihidroxipirrol-2,5-dicarboxilato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419516 5 g 5 g
11409516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19238.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632-19-5
Fórmula molecular C8H9NO6
Peso molecular (g/mol) 215.161
Número MDL MFCD00276587
Clave InChI QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
PubChem CID 2727733
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxi-1H-pirrol-2,5-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Punto de fusión 209°C to 212°C
Densidad 1.248
Punto de ebullición 268°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.16
Porcentaje de pureza 97%