Learn More
3,3'-ditiodipropionato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 3,3'-Dithiodipropionate |
| CAS | 15441-06-2 |
| Fórmula molecular | C8H14O4S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bis(methoxycarbonylethyl) Disulfide, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, 3,3'-Dithiodipropionic Acid Dimethyl Ester, NSC 638709 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4S2/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCSSCCC(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 238.32 |