Learn More
Dimetil (2-oxopropil)fosfonato, TRC
Código de producto. 30387212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387212 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30387212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Fórmula molecular C5H11O4P
Cantidad 1 g
Sinónimo (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(C)CP(OC)(OC)=O
Nombre IUPAC dimetil (2-oxopropil)fosfonato
Peso molecular (g/mol) 166.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.04