Learn More
Dimetil (2-oxopropil)fosfonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092360 5 g Frasco de vidrio 5 g
10154480 25 g Frasco de vidrio 25 g
10175353 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4202-14-6
Fórmula molecular C5H11O4P
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD00008769
Clave InChI UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
PubChem CID 77872
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Color Incoloro a marrón
Punto de ebullición 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Índice de refracción 1.4380 to 1.441
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido