Learn More
Dimetil (2-oxononil)fosfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl (2-Oxononyl)phosphonate |
| CAS | 37497-25-9 |
| Fórmula molecular | C11H23O4P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2-Oxononyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23O4P/c1-4-5-6-7-8-9-11(12)10-16(13,14-2)15-3/h4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | O=P(CC(CCCCCCC)=O)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2-oxononil)fosfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.13 |