Learn More
Dimetil (2-oxoheptil)fosfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl (2-Oxoheptyl)phosphonate |
| CAS | 36969-89-8 |
| Fórmula molecular | C9H19O4P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | P-(2-Oxoheptyl)-phosphonic Acid Dimethyl Ester, (2-Oxoheptyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (Hexanoylmethyl)phosphonate, Dimethyl 2-Oxoheptanephosphonate, Dimethyl 2-Oxoheptylphosphate, Dimethyl beta-Oxoheptylphosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-5-6-7-9(10)8-14(11,12-2)13-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)CP(=O)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1-dimetoxifosforilheptan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1021 |