Learn More
Dimetil 2-Oxoglutaconato, TRC
Código de producto. 30369126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369126 250 mg
30382972 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476450250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78939-37-4
Fórmula molecular C7 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 172.14
Nombre IUPAC dimetil(E)-4-oxopent-2-enedioato
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2-Oxoglutaconate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0372