Learn More
Dimetil 2-isobutilmalonato, TRC
Código de producto. 30383681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383681 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30383681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460503100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Fórmula molecular C9H16O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil 2-(2-metilpropil)propanodioato
Peso molecular (g/mol) 188.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049