Learn More
Dimetil 2-hidroximalonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 2-hydroxymalonate |
| CAS | 34259-29-5 |
| Fórmula molecular | C5H8O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dimethyl tartronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3,6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxipropanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0372 |