Learn More
Dimetil 2-hidroxiisoftalato, TRC
Código de producto. 30388453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388453 1 g
30377181 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4732601G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36669-06-4
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo 2-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 2,6-(Dicarbomethoxy)phenol, 2-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 2-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate
SMILES COC(=O)c1cccc(C(=O)OC)c1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2-Hydroxyisophthalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(8(6)11)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528