Learn More
2,6-piridinadicarboxilato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30386057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386057 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30386057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47906010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2,6-Pyridinedicarboxylate
CAS 5453-67-8
Fórmula molecular C9H9NO4
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid 2,6-Dimethyl Ester, 2,6-Bismethoxycarbonylpyridine, 2,6-Dicarbomethoxypyridine, Dipicolinic Acid Dimethyl Ester, NSC 18855
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil piridina-2,6-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 195.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532