Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo, Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21881-77-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. B (EP), Nicardipine Hydrochloride Imp. C (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, BAY-a 4339, Dimethyl 4-(m-nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, m-Nifedipine, Nicardipine Related Compound C, Nicardipine Hydrochloride Impurity C, Nitrendipine Impurity B, Nicardipine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Mostrar más |