Learn More
2,6-Dimetil-4-(2-nitrosofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrosofenilpiridina de nifedipina), Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(2-nitrosofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrosofenilpiridina de nifedipina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| CAS | 50428-14-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nifedipine Imp. B (EP), Nifedipine Nitrosophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrosophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2N=O |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(2-nitrosofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Mostrar más |