Learn More
2,6-Dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrofenilpiridina de nifedipina), Mikromol™
Código de producto. 30460950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460950 4 x 25 mg -
17943836 25 mg 25 miligramos
17980386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460950 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0003.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,6-Dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrofenilpiridina de nifedipina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 67035-22-7
Nombres de analitos o componentes Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 344.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1008 g/mol