Learn More
2,6-Dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrofenilpiridina de nifedipina), Mikromol™
Descripción
2,6-Dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo (análogo de nitrofenilpiridina de nifedipina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 67035-22-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de dimetilo |
| Mostrar más |