Learn More
Dimetil 2,6-Diisopropil-4-(4-fluorofenil)-piridina-3,5-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyridine-3,5-dic |
| CAS | 122549-42-2 |
| Fórmula molecular | C21 H24 F N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24FNO4/c1-11(2)18-16(20(24)26-5)15(13-7-9-14(22)10-8-13)17(21(25)27-6)19(23-18)12(3)4/h7-12H,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(nc(C(C)C)c(C(=O)OC)c1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Dimetil 4-(4-fluorofenil)-2,6-di(propano-2-il)piridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 373.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1689 |